Documentos Principais
67139
Supelco
Maleic hydrazide
reference material
Sinônimo(s):
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.09
Beilstein:
112223
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
707 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
299-301 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
chave InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)