Documentos Principais
65958
Sigma-Aldrich
Bromomethane-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Sinônimo(s):
Methyl-13C bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH3Br
Número CAS:
Peso molecular:
95.93
Beilstein:
2231126
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
densidade de vapor
3.3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1420 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
grau
purum
Formulário
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
temperatura de autoignição
996 °F
Lim. expl.
16 %
p.e.
4 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
chave InChI
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
Sure/Pac® cylinder, Recommended valves see section ′Tools/Valves and Adapter for Cylinders′ in the annex at the end of this catalog.
Outras notas
Sales restrictions may apply
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)