Documentos Principais
64994
Sigma-Aldrich
(Z)-(Methoxyimino)[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic acid monohydrochloride
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-[2-(Tritylamino)thiazol-4-yl](methoxyimino)acetic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H21N3O3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
479.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CO\N=C(/C(O)=O)c1csc(NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)