64148
Bromobutide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(RS)-2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(α,α-dimethylbenzyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18)
chave InChI
WZDDLAZXUYIVMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)