Documentos
64004BC
Millipore
Dispositivo de amostragem de líquido MVP ICON®
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
About This Item
Código UNSPSC:
41112601
NACRES:
NB.79
Nível de qualidade
linha de produto
MVP ICON®
forma
liquid
embalagem
box of 100 ea
fabricante/nome comercial
MVP ICON® 64004-100
aplicação(ões)
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with MVP ICON instrument
método de detecção
bioluminescent
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
O dispositivo de amostragem de líquidos MVP ICON é um dispositivo autônomo para a análise de amostras líquidas (ou seja, água de enxágue) usando o sistema MVP/ICON. O sistema MVP/ICON detecta resíduos alimentares e microbiológicos medindo adenosina trifosfato (ATP) com o uso de bioluminescência por luciferase. A ATP é encontrada na maioria dos resíduos de alimentos e em todas as células de bactérias, leveduras e bolores. O dispositivo de amostragem oferece um recurso de ativação com uma mão e em uma etapa, liberando a outra mão para outras operações. Todos os reagentes de teste estão contidos dentro do dispositivo de amostragem.
Características e benefícios
Fácil de usar
O dispositivo de amostragem de líquidos MVP ICON ATP permite que usuários coletem e meçam rapidamente o teor de ATP em amostras líquidas, como água de enxágue de limpeza CIP, diretamente de sua fonte, sem pipetas nem uso de um recipiente para amostragem.
Maior precisão e repetibilidade
Após ativação, o reagente de teste exclusivo flui através da haste de amostragem oca do dispositivo para transferir uniformemente a ATP da ponta de amostragem para o fundo do tubo de coleta, garantindo um alto grau de precisão. É a saída de luz da solução reagente que é medida, não a superfície do dispositivo sólido, garantindo um alto grau de repetibilidade.
Armazenamento conveniente
Armazene dispositivos de amostragem em temperatura ambiente, sem necessidade de refrigeração, economizando espaço de refrigeração valioso para outros fins.
Adequação
Testes de ATP, processamento de alimentos, monitoramento de APPCC (análise de perigos e pontos críticos de controle), higienização
Princípio
A detecção de ATP por meio de bioluminescência é um indicador bem estabelecido e amplamente usado de higiene e eficácia de limpeza no processamento de alimentos. A detecção de ATP com o MVP ICON fornece resultados em 10 segundos, permitindo que decisões imediatas sobre como proceder ou não sejam tomadas antes do início do processamento e permite que sejam adotadas imediatamente ações corretivas, quando necessárias. A ATP é uma molécula encontrada em todas as células vivas, inclusive: bactérias, leveduras, bolores e todas as matérias orgânicas.
Método de teste
Bioluminescência de ATP
Armazenamento e estabilidade
Os dispositivos de amostragem devem ser armazenados em uma temperatura entre 2 ºC - 30 ºC (36 ºF - 86 ºF). Proteger da luz solar direta. Os dispositivos não utilizados devem ser vedados novamente nos sacos de alumínio.
Informações legais
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Wet Chamber
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.