Documentos Principais
63850
Supelco
Boswellic acid, mixture of α and β
analytical standard
Sinônimo(s):
Mixture of 3α-hydroxyolean-12-en-24-oic acid and 3α-hydroxyurs-12-en-24-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H48O3
Peso molecular:
456.70
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)