Documentos
63678
Sigma-Aldrich
(−)-Menthone
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2041368
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
grau
technical
Ensaio
≥90% (sum of enantiomers, GC)
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
pb
207-210 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.