Documentos
63640
Sigma-Aldrich
Melissic acid
purum, synthetic, ≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
Triacontanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)28COOH
Número CAS:
Peso molecular:
452.80
Beilstein:
1803689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥96.0% (GC)
qualidade
synthetic
pf
92-94 °C (lit.)
92-94 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
chave InChI
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.