Documentos Principais
62303
Sigma-Aldrich
Lipase from Candida lipolytica
powder (fine), ≥5 U/g
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
fungus (Candida lipolytica)
Nível de qualidade
Formulário
fibers
powder (fine)
atividade específica
≥5 U/g
peso molecular
Mr ~26000
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyses 1 μmol of p-nitrophenyl butyrate per minute at 25 °C in 50 mM Tris-HCl buffer, at pH7.5, 10% acetonitrile.
Outras notas
For the biomodification of fats and oils
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N. Bati et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 61, 1743-1743 (1984)