Documentos Principais
61030BC
Millipore
GDS Poly IMS - Top STEC
About This Item
Código UNSPSC:
41106302
NACRES:
HA.03
prazo de validade
6-12 mo.
Nível de qualidade
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
BioControl GDS
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Descrição geral
Assurance® GDS Poly IMS - Top STEC contains a mixture of antibody-coated paramagnetic particles targeted against the Top 7 serogroups of Shiga Toxigenic E. coli (STEC).
Aplicação
The reagent can be utilized to help confirm STEC positive samples by isolating organisms belonging to O-serogroups O103, O111, O121, O145, O26, O45 and O157 from the positive enrichment broth.
Componentes
One bottle, 2.4 mL
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.