Documentos Principais
60338
Sigma-Aldrich
Potassium bicarbonate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Fórmula linear:
KHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
4535309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
Impurezas
≤0.003% sulfur compounds (as SO4)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)