Documentos Principais
60313
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinônimo(s):
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
About This Item
Fórmula linear:
K2[CoFe(CN)6]
Número CAS:
Peso molecular:
349.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
purum p.a.
Ensaio
≥97.0% (KT)
tamanho de partícula
30-60 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
Outras notas
Compound used for the ion-exchange absorption of cesium ions
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)