Documentos Principais
59805
Sigma-Aldrich
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
Beilstein:
1721413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (TLC)
pf
235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
chave InChI
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)