Documentos Principais
58351
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane
puriss.
Sinônimo(s):
Isobutane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CH
Número CAS:
Peso molecular:
58.12
Beilstein:
1730720
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
2.01 (21 °C, vs air)
pressão de vapor
72.2 psi ( 37.7 °C)
grau
puriss.
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
8.3 %
p.e.
−12 °C (lit.)
pf
−160 °C (lit.)
densidade
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
chave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
pressure tin with 250 mL (net ~140 g)
Outras notas
Sales restrictions may apply
válvula de controle
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-117.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Vera Lepperhof et al.
PloS one, 9(9), e107363-e107363 (2014-09-17)
Cell loss after transplantation is a major limitation for cell replacement approaches in regenerative medicine. To assess the survival kinetics of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes (CM) we generated transgenic murine iPSC lines which, in addition to CM-specific expression
Christian Geis et al.
Experimental neurology, 265, 8-21 (2014-12-30)
Neuromyelitis optica (NMO) is causally linked to autoantibodies (ABs) against aquaporin 4 (AQP4). Here, we focused on the pathogenic effects exclusively mediated by human ABs to AQP4 in vivo. We performed cell-free intrathecal (i.th.) passive transfer experiments in Lewis rats