58320
D-(−)-Isoascorbic acid
purum, ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (RT)
atividade óptica
[α]20/D −16.0±1.5°, c = 1% in H2O
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?