Documentos
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24BrOP
Número CAS:
Peso molecular:
415.30
Beilstein:
4732593
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical
Ensaio
≥90% (HPLC)
pf
176-178 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)