Documentos Principais
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H26N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
430.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
pf
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
Aplicação
Green dopant for OLED applications
Características e benefícios
Fluorescent dye
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)