Documentos Principais
55605
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol hemipiperazinium salt
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglycol piperazine, MHPG piperazine, MOPEG, MOPEG piperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Beilstein:
7360817
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
solid
pf
115-119 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
chave InChI
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Synthetic norepinephrine metabolite
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T K Keeton et al.
Science (New York, N.Y.), 211(4482), 586-588 (1981-02-06)
Antibodies that specifically bind the norepinephrine metabolite 3-methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol (MOPEG) were produced in rabbits after injection of a derivative of MOPEG conjugated with bovine thyroglobulin. A sensitive radioimmunoassay was devised with this antiserum, in which as little as 0.5 nanogram of
J.W. Haas, ed.
MHPG, Basic Mechanisms and Psychopathology (1983)