Documentos Principais
55556
Supelco
Crotonaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-butenylidene)hydrazone, 3-(2-Butenylidene-hydrazono)-2-diphenylacetyl-indan-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
406.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C27H22N2O2/c1-2-3-18-28-29-25-21-16-10-11-17-22(21)26(30)24(25)27(31)23(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h2-18,23-24H,1H3/b3-2+,28-18+,29-25-
chave InChI
HYQCUKOHQHEHJH-HVBJSQNKSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)