Documentos
55188
Supelco
Sodium (R)-β-hydroxyisobutyrate
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, R-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
126.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
chave InChI
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.