Documentos Principais
548375
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21N3
Número CAS:
Peso molecular:
327.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
129-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
chave InChI
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
Aplicação
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)