Documentos Principais
53354
Supelco
1,3-Dimethoxybenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
Dimethylresorcinol, Resorcinol dimethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
878582
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)