Documentos Principais
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamine triethylamine salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-ROX
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H30N2O5 · C6H15N
Número CAS:
Peso molecular:
635.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
for fluorescence
Ensaio
≥90% (HPLC)
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)