Documentos
52288
Supelco
6-Methoxy-2-naphthol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein:
2043873
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
chave InChI
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente