Documentos Principais
51810
Supelco
2-Mercaptobenzimidazole
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Beilstein:
119867
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
300-304 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>752.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 400 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yue Teng et al.
PloS one, 9(8), e106003-e106003 (2014-08-27)
2-Mercaptobenzimidazole (MBI) is widely utilized as a corrosion inhibitor, copper-plating brightener and rubber accelerator. The residue of MBI in the environment is potentially harmful. In the present work, the toxic interaction of MBI with the important antioxidant enzyme copper-zinc superoxide