51807
Alkannin
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-2-(1-Hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone, 5,8-Dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, Anchusin, C.I. Natural Red 20, E103
About This Item
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C([C@H](CC=C(C)C)O)=CC(C2=C1C(O)=CC=C2O)=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m0/s1
chave InChI
NEZONWMXZKDMKF-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)