Key Documents
51299
Supelco
Propionaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Diphenylacetyl-3-(propylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-propylidenehydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
394.47
Beilstein:
2019900
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-2-17-27-28-24-20-15-9-10-16-21(20)25(29)23(24)26(30)22(18-11-5-3-6-12-18)19-13-7-4-8-14-19/h3-17,22-23H,2H2,1H3/b27-17+,28-24-
chave InChI
WYNULXLCEYYXEZ-YACXLVKKSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)