Documentos Principais
51200
Sigma-Aldrich
Gum arabic from acacia tree
fine powder
Sinônimo(s):
Acacia gum
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Formulário
fine powder
resíduo de ignição
≤4%
perda
≤15% loss on drying
Outras notas
Believed to be a branched polymer of galactose, rhamnose, arabinose, and glucuronic acid as the calcium, magnesium, and potassium salts with a mol. wt. of approx. 250,000.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)