Documentos Principais
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
Diguanidine hydrogen phosphate
About This Item
Fórmula linear:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
108.07
Beilstein:
3755909
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98.0% (NT)
pf
247-250 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)