49971
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
suspension, yellow, ~1000 U/mL
Sinônimo(s):
(R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D-Lactate Dehydrogenase
About This Item
fonte biológica
bacterial (Lactobacillus leichmannii)
Formulário
suspension
atividade específica
≥30 U/mg protein
concentração
~1000 U/mL
Impurezas
L-Lactat Dehydrogenase, none detected
3.2 M Ammonium sulfate solution (pH ~6.2)
cor
yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
substituído por
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)