Documentos Principais
49366
Supelco
Pebulate
reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H21NOS
Número CAS:
Peso molecular:
203.34
Beilstein:
1933846
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CC)C(=O)SCCC
InChI
1S/C10H21NOS/c1-4-7-8-11(6-3)10(12)13-9-5-2/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
SGEJQUSYQTVSIU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)