Documentos Principais
48205
Sigma-Aldrich
Fusaric acid
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
Sinônimo(s):
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
179.22
Beilstein:
125804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
fonte biológica
Gibberella fujikuroi
Ensaio
≥99.0% (TLC)
pf
96-100 °C
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chemical structure: pyridine
Outras notas
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)