Documentos Principais
46830
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
144.57
Beilstein:
742272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
p.e.
82 °C/26 mmHg (lit.)
densidade
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This