46640
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
fluorescência
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
chave InChI
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)