46149
Corticosterone 21-acetate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h10,16-19,21,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,19-,21+,22-,23-/m0/s1
chave InChI
WKQCPUMQBMFPLC-ZWFCQKKLSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)