Documentos
45736
Supelco
Methyl (2-naphthoxy)acetate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Beilstein:
3281392
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-13(14)9-16-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,9H2,1H3
chave InChI
AMURPBCUFDCTEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)