Documentos
45734
Supelco
2,3-Dichloropropionanilide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
218.08
Beilstein:
2721087
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c10-6-8(11)9(13)12-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13)
chave InChI
TZDRAQXFGLPUPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.