45593
Nabam
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Disodium ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
descrição
technical mixture
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na]SC(=S)NCCNC(=S)S[Na]
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
UQJQVUOTMVCFHX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)