45576
Methyl isothiocyanate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
21 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
117-118 °C (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
densidade
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
chave InChI
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?