45481
Etrimfos
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O-(6-Ethoxy-2-ethyl-4-pyrimidinyl) O,O-dimethyl thiophosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
technical mixture
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(OP(=S)(OC)OC)nc(CC)n1
InChI
1S/C10H17N2O4PS/c1-5-8-11-9(15-6-2)7-10(12-8)16-17(18,13-3)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
FGIWFCGDPUIBEZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEActive Filters