45468
α-Endosulfan
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+
chave InChI
RDYMFSUJUZBWLH-BEJSPLBDSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.