Documentos
45301
Supelco
Chlorbufam
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-Methyl-2-propynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.66
Beilstein:
4429630
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C#C
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14)
chave InChI
ULBXWWGWDPVHAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T Khafif et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 17(2), 153-170 (1982-01-01)
Kinetics of degradation of chlorbufam is determined in aqueous solution, in aqueous solution with humic acids, argilo-humic complexes, soil and sterile soil. The adsorption is also evaluated in this different fractions. The adsorption process has a protecting effect and the