44967
Cerium(III) Ionophore
Selectophore™, function tested
Sinônimo(s):
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolamine
About This Item
linha de produto
Selectophore™
Formulário
solid
qualidade
function tested
pf
126-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
chave InChI
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)