Documentos Principais
44880
Supelco
1-Phenyleicosane
analytical standard
Sinônimo(s):
Eicosylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)19C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
358.64
Beilstein:
2561141
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
40-43 °C
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)