44703
(−)-Cinchonidine
analytical standard
Sinônimo(s):
Cinchonidine, (−)-Cinchonidine
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
atividade óptica
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
204-206 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
chave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)