Documentos Principais
44201
Sigma-Aldrich
Dimethyldodecylethylammonium hydroxide solution
purum, ~1.0 M in methanol
Sinônimo(s):
Dodecyldimethylethylammonium hydroxide, Dodecylethyldimethylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11N(CH3)2(C2H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
259.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
grau
purum
concentração
~1.0 M in methanol
Impurezas
≤0.01% halides (as bromide)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)