Documentos Principais
44184
Supelco
Pymetrozin
reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N5O
Número CAS:
Peso molecular:
217.23
Beilstein:
7814151
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+
chave InChI
QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Li-Xiang Wang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 165, 104548-104548 (2020-05-04)
Pymetrozine is a promising chemical used to control brown planthopper, which developed resistance to imidacloprid and buprofezin in the past decade. Field efficacy indicates that pymetrozine can reduce the number of offsprings of brown planthopper, but the specific physiological mechanism