Documentos
44122
Sigma-Aldrich
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Sinônimo(s):
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H29Na3O11S3
Número CAS:
Peso molecular:
706.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
for fluorescence
Ensaio
≥95% (HPCE)
pf
≥250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.