densidade de vapor
5.96 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 47.8 °C)
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
temperatura de autoignição
401 °F
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
p.e.
215-217 °C (lit.)
pf
−9.6 °C (lit.)
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?