Documentos
43581
Epoxide Hydrolase from Rhodotorula glutinis
BioChemika
Sinônimo(s):
Hydratase, epoxide
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
linha de produto
BioChemika
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)